4-Metil-2-pentanona ≥99.5% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Methyl iso-Butyl Ketone, Isobutyl Methyl Ketone, Methyl Isobutyl Ketone, MIK
M0389-500ML M0389-25ML
TCIAM0389-500MLEA 26 EUR
TCIAM0389-500ML TCIAM0389-25ML
4-Metil-2-pentanona ≥99.5% (por GC)
4-Metil-2-pentanona
Formula: (CH₃)₂CHCH₂COCH₃
Pto. Ebullición: 116°C
Pto. de fusión: -85°C
Densidad: 0,801 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008938
Núm. CAS: 108-10-1
EINECS: 203-550-1
UN: 1245
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05207
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2f5995713585d44c142eb7fff29a862010b300df&vid=a4bf55241fd16eabdeb9f09ebc44fa6b6b5aad3c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.5 %