5-Metil-2-hexanona ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
Isoamyl methyl ketone, Methyl isoamyl ketone
I0087-25ML
I0087-500ML
TCIAI0087-25MLEA
17
EUR
TCIAI0087-25ML
TCIAI0087-500ML
5-Metil-2-hexanona ≥98.0% (por GC)
5-Metil-2-hexanona
Formula:
C₇H₁₄O MW: 114,19 g/mol Pto. Ebullición: 144°C Pto. de fusión: –74°C Densidad: 0,81 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 36°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008950 Núm. CAS: 110-12-3 EINECS: 203-737-8 UN: 2302 ADR: 3,III |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...