5-Metil-2-octanona ≥80.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
M0278-25ML M0278-500ML
TCIAM0278-25MLEA 46 EUR
TCIAM0278-25ML TCIAM0278-500ML
5-Metil-2-octanona ≥80.0% (por GC)
5-Metil-2-octanona
Formula: C₉H₁₈O
Pto. Ebullición: 102°C
Número MDL: MFCD00059414
Núm. CAS: 58654-67-4
EINECS: 261-382-4
UN: 1224
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=d4904de2a534035b59d42bbac640f5840189a489&vid=1585609b1310fdf910b524618b4d4c4934ba5a77&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 80.0 %