5-Metil-3-heptanona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: Amyl ethyl ketone, Ethyl Amyl ketone
M0335-25ML M0335-500ML
TCIAM0335-25MLEA 16 EUR
TCIAM0335-25ML TCIAM0335-500ML
5-Metil-3-heptanona ≥95.0% (por GC)
5-Metil-3-heptanona
Formula: C₈H₁₆O
MW: 128,21 g/mol
Pto. Ebullición: 157°C
Pto. de fusión: –56,7 °C
Densidad: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 59°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009340
Núm. CAS: 541-85-5
EINECS: 208-793-7
UN: 2271
ADR: 3,III
Índice Merck: 14,06084
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=22e364fdcb88d138ad1c3aea621703f79f9515db&vid=a738e0eb97a2936de033f9e6db869a90f83c103c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %