3-Hidroxi-3-metilbutanona ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: 3-Hydroxy-3-methyl-2-butanone, 3-Hydroxy-3-methylbutan-2-one
H0471-25ML H0471-100ML
TCIAH0471-25MLEA 95 EUR
TCIAH0471-25ML TCIAH0471-100ML
3-Hidroxi-3-metilbutanona ≥95.0% (por GC)
3-Hidroxi-3-metilbutanona
Formula: C₅H₁₀O₂
MW: 102,13 g/mol
Pto. Ebullición: 138°C
Densidad: 0,9595 g/cm³ (13 °C)
Pto. de inflamación: 42°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00004460
Núm. CAS: 115-22-0
EINECS: 204-073-1
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=1a6c95637c8e688c9946b73355097a844c6177d2&vid=1a6c95637c8e688c9946b73355097a844c6177d2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %