2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona ≥97.0% (por GC)

Proveedor: TCI

Sinónimos: Dipivaloylmethane, TMHD, 2,2,6,6-Tetramethylheptane-3,5-dione

D1678-25G D1678-5G
TCIAD1678-25GEA 141 EUR
TCIAD1678-25G TCIAD1678-5G
2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona ≥97.0% (por GC)
2,2,6,6-Tetrametil-3,5-heptanodiona
Formula: C₁₁H₂₀O₂
MW: 184,28 g/mol
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de fusión: 28…30 °C
Densidad: 0,88 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 67°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008848
Núm. CAS: 1118-71-4
EINECS: 214-268-3
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c8b06d364c6982ec8d6a2f33d55ba1f0ecb00482&vid=062f7422b84bf758005ffea4e484b6f3fc12d3c3&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR