1-Cloro-2,2-dimetilpropano ≥96.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0834-25ML C0834-5ML
TCIAC0834-25MLEA 180 EUR
TCIAC0834-25ML TCIAC0834-5ML
1-Cloro-2,2-dimetilpropano ≥96.0% (por GC)
1-Cloro-2,2-dimetilpropano
Formula: C₅H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 84 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –20 °C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –8°C
Número MDL: MFCD00000941
Núm. CAS: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=209bf4d3439aca1c7721acc170b4b625ff96cdc8&vid=5612df9ec3f3bbe24aa2e4742395c811f5b0141f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 96.0 %