1-Cloro-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
C0207-25ML
C0207-500ML
TCIAC0207-25MLEA
16
EUR
TCIAC0207-25ML
TCIAC0207-500ML
1-Cloro-2-metilpropano ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-2-metilpropano
Formula:
C₄H₉Cl Pto. Ebullición: 70°C Pto. de fusión: –131 °C Densidad: 0,8829 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –6°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00000954 Núm. CAS: 513-36-0 EINECS: 208-157-9 UN: 1127 ADR: 3,II Índice Merck: 14,05138 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |