1-Cloro-3-metilbutano ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C0199-25ML C0199-500ML
TCIAC0199-25MLEA 35 EUR
TCIAC0199-25ML TCIAC0199-500ML
1-Cloro-3-metilbutano ≥98.0% (por GC)
1-Cloro-3-metilbutano
Formula: C₅H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 100°C
Pto. de fusión: –104,4 °C
Densidad: 0,893 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Número MDL: MFCD00013693
Núm. CAS: 107-84-6
EINECS: 203-525-5
UN: 1107
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05116
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=0b52729e9963a7aee4fe67e1fac87807abb82e91&vid=d4ed7be4b00a62e0e96524c2cfdedf14cf282549&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

ESPECIFICACIONES

Environmentally Preferable

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR