2-Cloro-2-metilbutano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0200-25ML C0200-500ML C0200-100ML
TCIAC0200-25MLEA 40 EUR
TCIAC0200-25ML TCIAC0200-500ML TCIAC0200-100ML
2-Cloro-2-metilbutano ≥97.0% (por GC)
2-Cloro-2-metilbutano
Formula: C₅H₁₁Cl
Pto. Ebullición: 86°C
Pto. de fusión: –73 °C
Densidad: 0,8591 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000818
Núm. CAS: 594-36-5
EINECS: 209-836-2
UN: 1107
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=991f023387ce32015222879d065e07dd20e24826&vid=5d54bcf9cde05fa3cd4bc933b914b00610d121d6&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %
Specific gravity (20/20) 0.8610 to 0.8680
Refractive index n20/D 1.4040 to 1.4060