Isobutilamina ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
I0095-25ML I0095-500ML
TCIAI0095-25MLEA 16 EUR
TCIAI0095-25ML TCIAI0095-500ML
Isobutilamina ≥98.0% (por GC)
Isobutilamina
Formula: C₄H₁₁N
Pto. Ebullición: 66°C
Pto. de fusión: –83°C
Densidad: 0,7344 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008146
Núm. CAS: 78-81-9
EINECS: 201-145-4
UN: 1214
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05132
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=835a2aebf74a1bb83559763b9636feb97a9f0277&vid=015eb25242e3ee0ca4145939a63fd78c5d47eb12&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %