terc-Pentilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
Proveedor: TCI
Peligro
A1002-25ML A1002-500ML
TCIAA1002-25MLEA 34 EUR
TCIAA1002-25ML TCIAA1002-500ML
terc-Pentilamina ≥98.0% (by GC, titration analysis)
terc-Pentilamina
Formula: C₅H₁₃N
Pto. Ebullición: 77°C
Pto. de fusión: –105 °C
Densidad: 0,7611 g/cm³ (0 °C)
Pto. de inflamación: –1°C
Número MDL: MFCD00008056
Núm. CAS: 594-39-8
EINECS: 209-839-9
UN: 1106
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=af9357b50ccd1d59bd54d9a4a890a06736f8714e&vid=6ade2d18e91e9cd4114563577f6b86648ace34de&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %
Purity (Nonaqueous Titration) min. 98.0 %