2,2-Dimetilbutano ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

Sinónimos: Neohexane

D0689-25ML D0689-100ML
TCIAD0689-25MLEA 49 EUR
TCIAD0689-25ML TCIAD0689-100ML
2,2-Dimetilbutano ≥98.0% (por GC)
2,2-Dimetilbutano
Formula: C₆H₁₄
Pto. Ebullición: 49°C
Pto. de fusión: -100°C
Densidad: 0,649 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -48°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009321
Núm. CAS: 75-83-2
EINECS: 200-906-8
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=726a352cb788f138b42dcbf7478a654417d64f30&vid=5512d5e8a3cd0e4a5b09848e2cd52b0a388ee5ff&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR