2,2-Dimetilpentano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D1673-1ML D1673-5ML
TCIAD1673-1MLEA 30 EUR
TCIAD1673-1ML TCIAD1673-5ML
2,2-Dimetilpentano ≥99.0% (por GC)
2,2-Dimetilpentano
Formula: C₇H₁₆
MW: 100,2 g/mol
Pto. Ebullición: 79°C
Pto. de fusión: –123,7 °C
Densidad: 0,674 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -9°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009404
Núm. CAS: 590-35-2
EINECS: 209-680-5
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&vid=70d3f3585345e6c58f83c500f4771053fa5d437f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %