2,4-Dimetilpentano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0769-25ML D0769-5ML
TCIAD0769-25MLEA 222 EUR
TCIAD0769-25ML TCIAD0769-5ML
2,4-Dimetilpentano ≥99.0% (por GC)
2,4-Dimetilpentano
Formula: C₇H₁₆
Pto. Ebullición: 81 °C (1013 hPa)
Densidad: 0,6734 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -12°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008945
Núm. CAS: 108-08-7
EINECS: 203-548-0
UN: 1206
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6452da0f56a7727d406e575ccd27a57d93a9cb9a&vid=8efbf3d048372afa8de557e3c1634f715dc5c808&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %