2-Metilbutano ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: iso-Pentano
M0167-25ML M0167-500ML
TCIAM0167-25MLEA 18 EUR
TCIAM0167-25ML TCIAM0167-500ML
2-Metilbutano ≥97.0% (por GC)
2-Metilbutano
Formula: CH₃CH₂CH(CH₃)₂
Pto. Ebullición: 31°C
Pto. de fusión: –160 °C
Densidad: 0,62 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –57°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009338
Núm. CAS: 78-78-4
EINECS: 201-142-8
UN: 1265
ADR: 3,I
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ffa9dacd078716b6de2e96d98f8b77f716b3e104&vid=8c0df4468ce362cac37edbcdb3ac3ae0f3972b03&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %