2-Metilpentano ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Iso-Hexano
M0382-25ML M0382-500ML
TCIAM0382-25MLEA 16 EUR
TCIAM0382-25ML TCIAM0382-500ML
2-Metilpentano ≥98.0% (por GC)
2-Metilpentano
Formula: C₆H₁₄
Pto. Ebullición: 60°C
Pto. de fusión: –154 °C
Densidad: 0,653 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -20°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009406
Núm. CAS: 107-83-5
EINECS: 203-523-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=469cf67251f313da1eb016500b32132edfc419c4&vid=a651f809c9bc4bedbd4879f52ebb36cba2eef8ac&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %