3-Metilpentano ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
M0383-25ML M0383-500ML
TCIAM0383-25MLEA 25 EUR
TCIAM0383-25ML TCIAM0383-500ML
3-Metilpentano ≥99.0% (por GC)
3-Metilpentano
Formula: C₆H₁₄
Pto. Ebullición: 63°C
Pto. de fusión: –118°C
Densidad: 0,664 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –7°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009342
Núm. CAS: 96-14-0
EINECS: 202-481-4
UN: 1208
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d84d4094c1939398d1c0249497caec8f8acc89d&vid=1f7444b8f9e76a39206e100610eb44ac31c7491a&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %