Acetato de isopropenilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A0035-25ML A0035-500ML
TCIAA0035-25MLEA 16 EUR
TCIAA0035-25ML TCIAA0035-500ML
Acetato de isopropenilo ≥98.0% (por GC)
Acetato de isopropenilo
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 97°C
Pto. de fusión: –93 °C
Densidad: 0,9188 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 16°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008709
Núm. CAS: 108-22-5
EINECS: 203-562-7
UN: 2403
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,05203
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=f93b4955d0dd73ed78c3296b300aa4f2ebfc4890&vid=6aee9baa409c67e16c94ed32917c72859fc2f9f2&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %