Acetato de bencilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Bencilo acetato
A0022-25G A0022-500G
TCIAA0022-25GEA 16 EUR
TCIAA0022-25G TCIAA0022-500G
Acetato de bencilo ≥99.0% (por GC)
Acetato de bencilo
Formula: C₉H₁₀O₂
MW: 150,18 g/mol
Pto. Ebullición: 214°C
Pto. de fusión: –51 °C
Densidad: 1,04 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 102°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008712
Núm. CAS: 140-11-4
EINECS: 205-399-7
Índice Merck: 14,01123
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=27ea0ed6d6c01a29d47929aa1924777fb6441870&vid=2204a088bca1773d2d956393c1840ab1da347741&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %