Fenilacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Sinónimos:
Phenylacetic acid methyll ester
P0125-25ML
P0125-500ML
TCIAP0125-25MLEA
17
EUR
TCIAP0125-25ML
TCIAP0125-500ML
Fenilacetato de metilo ≥99.0% (por GC)
Fenilacetato de metilo
Formula:
C₉H₁₀O₂ Pto. Ebullición: 215°C Pto. de fusión: 49…50 °C Densidad: 1,067 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: 89°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008453 Núm. CAS: 101-41-7 EINECS: 202-940-9 Índice Merck: 14,07268 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...