Bromuro de alilo ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
B0643-25G B0643-500G
TCIAB0643-25GEA 18 EUR
TCIAB0643-25G TCIAB0643-500G
Bromuro de alilo ≥98.0% (por GC)
Bromuro de alilo
Formula: C₃H₅Br
Pto. Ebullición: 71°C
Pto. de fusión: –119 °C
Densidad: 1,4 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 12°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000244
Núm. CAS: 106-95-6
EINECS: 203-446-6
UN: 1099
ADR: 3,I
Índice Merck: 14,00288
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=efbe685751be75edddaed23d7509bd330755af6b&vid=58bdbdff67de16990d02722c245ffb72ba04bd9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %