4-Bromo-1-buteno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
B0920-10G
B0920-25G
B0920-250G
TCIAB0920-10GEA
46
EUR
TCIAB0920-10G
TCIAB0920-25G
TCIAB0920-250G
4-Bromo-1-buteno ≥97.0% (por GC)
4-Bromo-1-buteno
Formula:
C₄H₇Br MW: 135 g/mol Pto. Ebullición: 98 Pto. de inflamación: 9 Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00000258 Núm. CAS: 5162-44-7 EINECS: 225-937-4 UN: 1993 ADR: 3 II |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 97.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...