5-Bromo-1-penteno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1474-25G B1474-5G
TCIAB1474-25GEA 96 EUR
TCIAB1474-25G TCIAB1474-5G
5-Bromo-1-penteno ≥95.0% (por GC)
5-Bromo-1-penteno
Formula: C₅H₉Br
Pto. Ebullición: 126°C
Densidad: 1,2547 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 30°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000264
Núm. CAS: 1119-51-3
EINECS: 214-281-4
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=387f22e2651c1d0e0973e2082877168805a84cf7&vid=d480d4dced4390896b9cf0db2a1c46555b39a82f&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %