6-Bromo-1-hexeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B2106-25G B2106-5G
TCIAB2106-25GEA 324 EUR
TCIAB2106-25G TCIAB2106-5G
6-Bromo-1-hexeno ≥95.0% (por GC)
6-Bromo-1-hexeno
Formula: C₆H₁₁Br
MW: 163,06 g/mol
Pto. Ebullición: 147°C
Densidad: 1,2169 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Congelador
Número MDL: MFCD00000269
Núm. CAS: 2695-47-8
EINECS: 220-267-9
UN: 1993
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=567571b45e7f1e985bd23271c072cc05846765a2&vid=25be698b8d525967f2d4103d5ab351f91bada2f1&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %