8-Bromo-1-octeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3257-25G B3257-5G
TCIAB3257-25GEA 305 EUR
TCIAB3257-25G TCIAB3257-5G
8-Bromo-1-octeno ≥98.0% (por GC)
8-Bromo-1-octeno
Formula: C₈H₁₅Br
MW: 191.11 g/mol
Pto. Ebullición: 92°C
Pto. de inflamación: 78°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000275
Núm. CAS: 2695-48-9
EINECS: 220-268-4
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=01ca4cd07091f7c904cccdb19e4298ab7744afed&vid=1b414afba65a5cbe0beeed1bfb05c68d27a98729&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %