4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B3222-25G B3222-5G
TCIAB3222-25GEA 159 EUR
TCIAB3222-25G TCIAB3222-5G
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno ≥98.0% (por GC)
4-Bromo-3,3,4,4-tetrafluoro-1-buteno
Formula: C₄H₃BrF₄
Pto. Ebullición: 60°C
Densidad: 1,627 g/cm³ (20 °C)
Número MDL: MFCD00042189
Núm. CAS: 18599-22-9
EINECS: 242-440-8
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8dd6dd94a1b000b924b2dc8345bb3dcf0b8f2e1f&vid=48fde55598cae802f1a00bce5a50198d441512c5&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %