trans-2-Decenal ≥93.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
Sinónimos: (E)-2-Decenal
D1642-25ML D1642-5ML
TCIAD1642-25MLEA 101 EUR
TCIAD1642-25ML TCIAD1642-5ML
trans-2-Decenal ≥93.0% (por GC)
trans-2-Decenal
Formula: C₁₀H₁₈O
Pto. Ebullición: 80°C
Pto. de inflamación: 108°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00014679
Núm. CAS: 3913-81-3
EINECS: 223-474-2
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=71a1672a5a1eef8c029b09d4c81fd7da3026740a&vid=c2756997c0c519b6391c06190132f727b0656cd8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light orange to Yellow clear liquid
Purity (GC) min. 93.0 %