trans-2-Heptenal ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-2-Heptenal
H0579-25ML H0579-5ML
TCIAH0579-25MLEA 119 EUR
TCIAH0579-25ML TCIAH0579-5ML
trans-2-Heptenal ≥95.0% (por GC)
trans-2-Heptenal
Formula: C₇H₁₂O
MW: 112,17 g/mol
Pto. Ebullición: 91°C
Densidad: 0,8575 g/cm³ (15 °C)
Pto. de inflamación: 54°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00007010
Núm. CAS: 18829-55-5
EINECS: 242-608-0
UN: 1988
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=134f0d7f3709e1cf1dc6c342ea793d630d5c0a78&vid=4863443a9f7e0592ecc66baa58a900c772499698&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %