trans-2-Nonenal ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Atención
|
Sinónimos:
(E)-2-Nonenal
N0483-25ML
N0483-5ML
TCIAN0483-25MLEA
94
EUR
TCIAN0483-25ML
TCIAN0483-5ML
trans-2-Nonenal ≥95.0% (por GC)
trans-2-Nonenal
Formula:
C₉H₁₆O MW: 140,23 g/mol Pto. Ebullición: 108°C Densidad: 0,8505 g/cm³ (15 °C) Pto. de inflamación: 84°C Temperatura de almacenaje: Nevera |
Número MDL:
MFCD00007012 Núm. CAS: 18829-56-6 EINECS: 242-609-6 Índice Merck: 14,06676 |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light orange to Yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 95.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...