trans-2-Pentenal ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-2-Pentenal
P1790-25G P1790-5G
TCIAP1790-25GEA 79 EUR
TCIAP1790-25G TCIAP1790-5G
trans-2-Pentenal ≥95.0% (por GC)
trans-2-Pentenal
Formula: C₅H₈O
Pto. Ebullición: 81°C
Densidad: 0,86 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 22°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009615
Núm. CAS: 1576-87-0
EINECS: 216-414-1
UN: 1989
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=62c4bc5cc8be66fe47da15ab441e82b923aa9d63&vid=369e9d129fb1830b63218f508aef89e72d6b3310&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light orange clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %