Acetato de alilo ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
A0020-25ML A0020-500ML
TCIAA0020-25MLEA 21 EUR
TCIAA0020-25ML TCIAA0020-500ML
Acetato de alilo ≥97.0% (por GC)
Allyl acetate
Formula: C₅H₈O₂
MW: 100,12 g/mol
Pto. Ebullición: 104°C
Pto. de fusión: –96 °C
Densidad: 0,93 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 15°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00008721
Núm. CAS: 591-87-7
EINECS: 209-734-8
UN: 2333
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,00285
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=59fa4b542668a791605d720f3258fffb9274ea5e&vid=676136eb8c35625a4ecd98f4bbde0372fe2a3c9c&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %