3-Cloro-1-buteno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

C0581-100G C0581-25G
TCIAC0581-100GEA 1023 EUR
TCIAC0581-100G TCIAC0581-25G
3-Cloro-1-buteno ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-1-buteno
Formula: C₄H₇Cl
Pto. Ebullición: 64°C
Pto. de fusión: –50 °C
Densidad: 0,8978 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -27°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000869
Núm. CAS: 563-52-0
EINECS: 209-252-8
UN: 1993
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,02131
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=9ed18659dd1db720c8e8163873bf563fdab34e33&vid=98d00e277b95fdb91509e6cd13d0dfc1c72d4238&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR