3-Cloropropeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: 3-Chloro-1-propene, Allyl chloride
C0274-25ML C0274-500ML
TCIAC0274-25MLEA 16 EUR
TCIAC0274-25ML TCIAC0274-500ML
3-Cloropropeno ≥98.0% (por GC)
3-Cloropropeno
Formula: C₃H₅Cl
MW: 76.53 g/mol
Pto. Ebullición: 45°C
Pto. de fusión: -136
Pto. de inflamación: –29°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000984
Núm. CAS: 107-05-1
EINECS: 203-457-6
UN: 1100
ADR: 3 I
Índice Merck: 14,00289
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=73672d95b45705e024d8d6493d934eb40a58e77a&vid=ed1caaa59e619568f2721e79c7f33bd45b72ca7e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %