3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
N0601-25G N0601-5G
TCIAN0601-25GEA 81 EUR
TCIAN0601-25G TCIAN0601-5G
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno ≥98.0% (por GC)
3,3,4,4,5,5,6,6,6-Nonafluorohexeno
Formula: C₆H₃F₉
Pto. Ebullición: 60°C
Densidad: 1,41 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: –17°C
Número MDL: MFCD00042338
Núm. CAS: 19430-93-4
EINECS: 243-053-7
UN: 1993
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=661b242bd50fdc0394aa50c89e82e4a2e70a986c&vid=57bc0b8430359b1e51a7e4c30cdd41b405a27824&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow to Light red clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %