1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Atención
B1378-25G B1378-100G B1378-5G
TCIAB1378-25GEA 146 EUR
TCIAB1378-25G TCIAB1378-100G TCIAB1378-5G
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno ≥98.0% (por GC)
1,1-Bis(metiltio)-2-nitroetileno
Formula: C₄H₇NO₂S₂
MW: 165,24 g/mol
Pto. de fusión: 122…125 °C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00010443
Núm. CAS: 13623-94-4
EINECS: 237-108-4
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c7e01d57802c1755fefd7ddcbf4784901e73f9c9&vid=50dc006dc338f48ebad202fd3bf1f7a31e762e57&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Light yellow to Brown powder to crystal
Purity (GC) min. 98.0 %
Melting point 124.0 to 128.0 deg-C