1-Deceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
D0028-25ML D0028-500ML
TCIAD0028-25MLEA 16 EUR
TCIAD0028-25ML TCIAD0028-500ML
1-Deceno ≥95.0% (por GC)
1-Deceno
Formula: C₁₀H₂₀
MW: 140,27 g/mol
Pto. Ebullición: 171°C
Pto. de fusión: –66°C
Densidad: 0,7408 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 46°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009577
Núm. CAS: 872-05-9
EINECS: 212-819-2
UN: 3295
ADR: 3,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=425d00a322d757b3ef26accd1d9004e665cf65c2&vid=bebe597ede3c33f65c850cd34077a6112d8c9ca8&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %