1-Dodeceno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: Dodec-1-ene
D0974-25ML D0974-500ML
TCIAD0974-25MLEA 16 EUR
TCIAD0974-25ML TCIAD0974-500ML
1-Dodeceno ≥95.0% (por GC)
1-Dodeceno
Formula: C₁₂H₂₄
MW: 168,32 g/mol
Pto. Ebullición: 213°C
Pto. de fusión: –35 °C
Densidad: 0,7582 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 76°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008961
Núm. CAS: 112-41-4
EINECS: 203-968-4
UN: 3082
ADR: 9,III
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=23696b80fb70918d96eda909f3c7ba0422012b05&vid=40edcd1a7d449ad5e51e2a4af1709e9d0d00432e&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %