1-Hepteno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0042-25ML H0042-500ML H0042-100ML
TCIAH0042-25MLEA 47 EUR
TCIAH0042-25ML TCIAH0042-500ML TCIAH0042-100ML
1-Hepteno ≥98.0% (por GC)
1-Hepteno
Formula: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Pto. Ebullición: 94°C
Pto. de fusión: –119 °C
Densidad: 0,7 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -4°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009531
Núm. CAS: 592-76-7
EINECS: 209-767-8
UN: 2278
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ee3f441790be4c67fccad5a96a73b04477ebf962&vid=6591fd23f5cfbf248805009c2f77494a8582d604&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %