1-Hexadeceno ≥90.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0323-25ML H0323-500ML
TCIAH0323-25MLEA 17 EUR
TCIAH0323-25ML TCIAH0323-500ML
1-Hexadeceno ≥90.0% (por GC)
1-Hexadeceno
Formula: C₁₆H₃₂
MW: 224,43 g/mol
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008991
Núm. CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c0c8a1edf454f4a0585b064a55461298874700b5&vid=73428fc66c263fb82bb205902723f441484b97ca&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 90.0 %