1-Hexadeceno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
H0610-25ML H0610-500ML H0610-100ML
TCIAH0610-25MLEA 30 EUR
TCIAH0610-25ML TCIAH0610-500ML TCIAH0610-100ML
1-Hexadeceno ≥99.0% (por GC)
1-Hexadeceno
Formula: C₁₆H₃₂
MW: 224,43 g/mol
Pto. Ebullición: 285°C
Pto. de fusión: 4 °C
Densidad: 0,7811 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 132°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00008991
Núm. CAS: 629-73-2
EINECS: 211-105-8
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=b7f8b6accb93598f6655aec4915c27e6118ed3a3&vid=237a66033ffecd814c4ea105ced19b08ba49e461&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %