1-Octadeceno ≥90.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

O0008-25ML O0008-500ML
TCIAO0008-25MLEA 16 EUR
TCIAO0008-25ML TCIAO0008-500ML
1-Octadeceno ≥90.0% (por GC)
1-Octadeceno
Formula: C₁₈H₃₆
MW: 252,48 g/mol
Pto. Ebullición: 179°C
Pto. de fusión: 17,5 °C
Densidad: 0,789 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 149°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009003
Núm. CAS: 112-88-9
EINECS: 204-012-9
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=3a3a87e0ba6a21ea57192a0850b3ece30977fffc&vid=72dafb8b127f1ca3601d639b1a7574b0ccf91db5&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance White to Almost white powder to lump
Purity (GC) min. 90.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR