1-Octeno ≥97.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
O0041-25ML O0041-500ML
TCIAO0041-25MLEA 17 EUR
TCIAO0041-25ML TCIAO0041-500ML
1-Octeno ≥97.0% (por GC)
1-Octeno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 121 °C (1013 hPa)
Pto. de fusión: –102 °C
Densidad: 0,7152 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 10°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00009548
Núm. CAS: 111-66-0
EINECS: 203-893-7
UN: 3295
ADR: 3,II
Índice Merck: 14,01764
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=6d4d9d0da0fd320478a385772866e6267cc44f6d&vid=c1856fac6231093fe52d2f067bfb324ba8fd5559&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 97.0 %