1-Undeceno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
U0052-25ML
U0052-100ML
TCIAU0052-25MLEA
90
EUR
TCIAU0052-25ML
TCIAU0052-100ML
1-Undeceno ≥98.0% (por GC)
1-Undeceno
Formula:
C₁₁H₂₂ MW: 154.3 g/mol Pto. Ebullición: 190°C Pto. de fusión: -48.9 Pto. de inflamación: 63°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00008956 Núm. CAS: 821-95-4 EINECS: 212-483-7 |
|
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Light yellow clear liquid |
Purity (GC) | min. 98.0 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...