cis-4-Octeno ≥95.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (Z)-4-Octene
O0135-5ML O0135-1ML
TCIAO0135-5MLEA 127 EUR
TCIAO0135-5ML TCIAO0135-1ML
cis-4-Octeno ≥95.0% (por GC)
cis-4-Octeno
Formula: C₈H₁₆
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: –118,7 °C
Densidad: 0,7212 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 17°C
Número MDL: MFCD00067484
Núm. CAS: 7642-15-1
EINECS: 231-578-4
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&vid=97633c1bd9ee0df852adbd36dac4f5b88f0d2b17&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 95.0 %