trans-3-Hexeno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
|
Peligro
|
Sinónimos:
(E)-3-Hexeno
H0399-5ML
H0399-1ML
TCIAH0399-5MLEA
62
EUR
TCIAH0399-5ML
TCIAH0399-1ML
trans-3-Hexeno ≥99.0% (por GC)
trans-3-Hexeno
Formula:
C₆H₁₂ MW: 84,16 g/mol Pto. Ebullición: 67°C Pto. de fusión: –115,4 °C Densidad: 0,6772 g/cm³ (20 °C) Pto. de inflamación: –21°C Temperatura de almacenaje: Ambiente |
Número MDL:
MFCD00009386 Núm. CAS: 13269-52-8 EINECS: 236-261-4 UN: 3295 ADR: 3,II |
Resultados test especificaciones
Appearance | Colorless to Almost colorless clear liquid |
Purity (GC) | min. 99.0 % |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...