trans-4-Octeno ≥99.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
Sinónimos: (E)-4-Octene
O0136-1ML O0136-5ML
TCIAO0136-1MLEA 35 EUR
TCIAO0136-1ML TCIAO0136-5ML
trans-4-Octeno ≥99.0% (por GC)
trans-4-Octeno
Formula: C₈H₁₆
MW: 112.22 g/mol
Pto. Ebullición: 122°C
Pto. de fusión: -93.8
Pto. de inflamación: 21°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00009476
Núm. CAS: 14850-23-8
EINECS: 238-913-3
UN: 3295
ADR: 3 II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c02ad0e35969f6871d40302cf66c0aee1a9d825e&vid=92a5a3806b95de98cddf3de9c6240bb682020dc4&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 99.0 %