3-Cloro-2-(clorometil)propeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C1565-25G C1565-5G
TCIAC1565-25GEA 209 EUR
TCIAC1565-25G TCIAC1565-5G
3-Cloro-2-(clorometil)propeno ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-2-(clorometil)propeno
Formula: C₄H₆Cl₂
Pto. Ebullición: 138°C
Pto. de fusión: -14°C
Densidad: 1,175 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: 36°C
Temperatura de almacenaje: Nevera
Número MDL: MFCD00000952
Núm. CAS: 1871-57-4
EINECS: 217-489-3
UN: 2929
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=c4ab6c2421a84ac8d160e31e027f498c588c7695&vid=abf8f8752efcf2b66b99ced432de2ff06e567eec&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Light yellow clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %