3-Cloro-2-metilpropeno ≥98.0% (por GC)
Proveedor: TCI
Peligro
C0209-25ML C0209-500ML
TCIAC0209-25MLEA 17 EUR
TCIAC0209-25ML TCIAC0209-500ML
3-Cloro-2-metilpropeno ≥98.0% (por GC)
3-Cloro-2-metilpropeno
Formula: C₄H₇Cl
MW: 90.55 g/mol
Pto. Ebullición: 73°C
Pto. de fusión: -80
Pto. de inflamación: –12°C
Temperatura de almacenaje: Ambiente
Número MDL: MFCD00000953
Núm. CAS: 563-47-3
EINECS: 209-251-2
UN: 2554
ADR: 3 II
Índice Merck: 14,02148
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=a060aa83c37f19a9d81410c6b149d8a321411872&vid=9a1b69422e23dd7495b8747ab81c7e12865d4a78&prid=web&clid=SAPDAM
Order Now
Resultados test especificaciones
Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %