2,3,3-Trimetil-1-buteno ≥98.0% (por GC)

Proveedor: TCI
Peligro

T0671-1ML T0671-5ML
TCIAT0671-1MLEA 29 EUR
TCIAT0671-1ML TCIAT0671-5ML
2,3,3-Trimetil-1-buteno ≥98.0% (por GC)
2,3,3-Trimetil-1-buteno
Formula: C₇H₁₄
MW: 98,19 g/mol
Pto. Ebullición: 78°C
Pto. de fusión: –109,9 °C
Densidad: 0,705 g/cm³ (20 °C)
Pto. de inflamación: -17°C
Número MDL: MFCD00008850
Núm. CAS: 594-56-9
EINECS: 209-845-1
UN: 3295
ADR: 3,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=2a4820d4b82767c4b7b61c6c99034cc9a383f1b7&vid=2d0ae83c690f6c0b369be283e30f090cc5758057&prid=web&clid=SAPDAM

Order Now

Resultados test especificaciones

Appearance Colorless to Almost colorless clear liquid
Purity (GC) min. 98.0 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Más About VWR